Phényltriéthoxysilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04684.18 L04684.30 L04684.0B
L04684.18EA 25.8 EUR InStock
L04684.18 L04684.30 L04684.0B
Phényltriéthoxysilane ≥98%
Phényltriéthoxysilane
Purity: 98% CAS No.: 780-69-8 Molecular Formula: C12H20Si Formula Weight: 240.38 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4610 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 2940602 MDL No.: MFCD00009065
Formule: C₁₂H₂₀O₃Si
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 41 °C
Densité: 0.996
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009065
Numéro CAS: 780-69-8
EINECS: 212-305-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité