Phénylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17901.06 A17901.14 A17901.22
A17901.06EA 80.5 EUR InStock
A17901.06 A17901.14 A17901.22
Phénylsilane ≥97%
Phénylsilane
Purity: 97% CAS No.: 694-53-1 Molecular Formula: C6H8Si Formula Weight: 108.22 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.5105 Boiling Point: 120° UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00013478
Formule: C₆H₈Si
Point d'ébullition: 120 °C
Densité: 0.88
Point d'éclair: 7 °C (45 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013478
Numéro CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité