Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphénylgermanium dichlorure ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichlorure de diphénylgermaniumDichlorodiphénylgermane

34113.06EA 436 EUR InStock
34113.06 34113.03 34113.14
Diphénylgermanium dichlorure ≥98%
Diphénylgermanium dichlorure


Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Ge
MW: 297,73 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,415
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013587
Numéro CAS: 1613-66-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité