Diphénylétain dichlorure
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Dichlorure de diphénylétainEtain diphényle dichlorureDichlorodiphénylstannane
EHERC12921000EA 94.9 EUR InStock
EHERC12921000
Diphénylétain dichlorure
Diphénylétain dichlorure
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
MW: 343,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000516
Numéro CAS: 1135-99-5
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité