Diphénylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10884.14 A10884.06 A10884.22
A10884.14EA 154 EUR InStock
A10884.14 A10884.06 A10884.22
Diphénylsilane ≥97%
Diphénylsilane
Purity: 97% CAS No.: 775-12-2 Molecular Formula: C12H12Si Formula Weight: 184.32 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5790 Boiling Point: 95-97°/13mm Beilstein Reference: 2935887 MDL No.: MFCD00003002
Formule: C₁₂H₁₂Si
Point d'ébullition: 95…97 °C (13 mmHg)
Densité: 0.996
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003002
Numéro CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité