Chlorotriphénylsilane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
151250250 151251000
ACRO151250250EA 110 EUR InStock
ACRO151250250 ACRO151251000
Chlorotriphénylsilane 95%
Chlorotriphénylsilane
Formule: C₁₈H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…96 °C
Densité: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000496
Numéro CAS: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité