Chlorure de fentine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorotriphenylstannane, Triphenyltin chloride
L14289.22 L14289.36
L14289.22EA 42.3 EUR InStock
L14289.22 L14289.36
Chlorure de fentine 95%
Chlorure de fentine
Purity: 95% CAS No.: 639-58-7 Molecular Formula: C18H15ClSn Formula Weight: 385.48 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 240°/13.5mm Beilstein Reference: 524762 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00000519
Formule: C₁₈H₁₅ClSn
MW: 385,48 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (13.5 mmHg)
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000519
Numéro CAS: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité