Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de fentine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Etain triphényle chlorureChlorotriphénylstannaneTriphénylétain chlorureChlorure de triphénylétain

EHERC13601000EA 74.4 EUR InStock
EHERC13601000
Chlorure de fentine
Chlorure de fentine


Formule: C₁₈H₁₅ClSn
MW: 385,48 g/mol
Point d'ébullition: 397 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…105 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >150 °C
Numéro MDL: MFCD00000519
Numéro CAS: 639-58-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité