L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
CapLock™ clips
Fournisseur: Simport Scientific
T330-75CLB T330-75CLG T330-75CLR T330-75CLW T330-75CLY
SIMPT330-75CLBEA 41.9 EUR InStock
SIMPT330-75CLB SIMPT330-75CLG SIMPT330-75CLR SIMPT330-75CLW SIMPT330-75CLY
CapLock™ clips
Pinces Pinces à usage général
These CapLock™ clips are made of PE. They provide extra security against inadvertent cap openings on critical samples or during incubation above 80 °C.
  • Ideal for shipping samples
  • Suitable for 5 ml tubes with snap cap
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité