Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraphénylétain

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Tétraphénylstannane

EHERC17415600EA 123 EUR InStock
EHERC17415600
Tétraphénylétain
Tétraphénylétain


Formule: C₂₄H₂₀Sn
MW: 427,13 g/mol
Point d'ébullition: 474 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (5 °C)
Numéro MDL: MFCD00003006
Numéro CAS: 595-90-4
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité