Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaphényldisilane

Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,2-Hexaphenyldisilane

009687-5G 009687-25G 009687-1G
FLUO009687-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009687-5G FLUO009687-25G FLUO009687-1G
Hexaphényldisilane
Hexaphényldisilane


Formule: C₃₆H₃₀Si₂
MW: 518,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039558
Numéro CAS: 1450-23-3
EINECS: 215-913-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité