Bismuth (III) bromure ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
17112.14 17112.22
17112.14EA 141 EUR InStock
17112.14 17112.22
Bismuth (III) bromure ≥99% (base métaux)
Bismuth (III) bromure
Purity: 99% CAS No.: 7787-58-8 Molecular Formula: BiBr3 Formula Weight: 448.71 Physical Form: Powder Density: 5.72 Appearance: Yellow Odour: Acidic Melting Point: 218° Boiling Point: 453° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014195
Formule: BiBr₃
MW: 448,69 g/mol
Point d'ébullition: 453 °C
Point de fusion: 218 °C
Densité: 5.72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014195
Numéro CAS: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01299
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité