Antimoine (III) fluorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Antimony trifluoride
11492.22 11492.36
11492.22EA 68.2 EUR InStock
11492.22 11492.36
Antimoine (III) fluorure ≥99%
Antimoine (III) fluorure
Purity: 99+% CAS No.: 7783-56-4 Molecular Formula: SbF3 Formula Weight: 178.75 Physical Form: Crystalline Density: 4.379 Melting Point: 292° Boiling Point: 376° Merck Reference: 14,709 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011218
Formule: F₃Sb
MW: 178,76 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C
Point de fusion: 292 °C
Densité: 4.379
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011218
Numéro CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,709
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité