Triiodure d'arsenic ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41962.06 41962.14
41962.06EA 188 EUR InStock
41962.06 41962.14
Triiodure d'arsenic ≥99.999% (base métaux)
Arsenic (III) iodide
Purity: 99.999% CAS No.: 7784-45-4 Molecular Formula: AsI3 Formula Weight: 455.64 Physical Form: -80 Mesh Powder Density: 4.39 Melting Point: 140° Boiling Point: 424° Merck Reference: 14,803 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014170
Formule: AsI₃
MW: 455,64 g/mol
Point d'ébullition: 424 °C
Point de fusion: 140 °C
Densité: 4.39
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014170
Numéro CAS: 7784-45-4
EINECS: 232-068-4
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,803
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité