Bismuth (III) nitrate pentahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
21932.263EA 145 EUR InStock
21932.263
Bismuth (III) nitrate pentahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Bismuth (III) nitrate pentahydraté
Formule: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485,07 g/mol
Point d'ébullition: 75…80 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149157
Numéro CAS: 10035-06-0
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Alkali and alkaline-earths (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité