Antimoine (III) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Trioxyde d'antimoineTrioxyde de diantimoine
36314.30EA 819 EUR InStock
36314.30 36314.18
Antimoine (III) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Antimoine (III) oxyde
Formule: O₃Sb₂
MW: 291,52 g/mol
Point d'ébullition: 1550 °C (subl.)
Point de fusion: 656 °C
Densité: 5,67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011214
Numéro CAS: 1309-64-4
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,711
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité