Trioxyde de diarsenic, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: di-Arsenic trioxydeAnhydride arsénieux
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
17971-10GEA 65.7 EUR InStock
17971-10G
Trioxyde de diarsenic, Supelco®
Trioxyde de diarsenic
Formule: As₂O₃
MW: 197,84 g/mol
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 312 °C
Densité: 3,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003433
Numéro CAS: 1327-53-3
ONU: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00844
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité