di-Phosphore pentaoxyde
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide phosphorique anhydre
ROTH7609.1EA 0 EUR InStock
ROTH7609.1
di-Phosphore pentaoxyde
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
MW: 141,94 g/mol
Point de fusion: 562 °C
Densité: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
ONU: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité