di-Phosphore pentaoxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 470 EUR InStock
431419-250G 431419-50G
di-Phosphore pentaoxyde, Supelco®
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
Point de fusion: 562 °C
Densité: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité