Tributyle phosphate, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
W432-07EA 85.73 EUR InStock
W432-07
Tributyle phosphate, J.T.Baker®
Tributyle phosphate
Formule: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266,32 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 151 °C
Numéro MDL: MFCD00009436
Numéro CAS: 126-73-8
Merck Index: 12,09749
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/95/2302595.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identification (by IR) Passes Test
Refractive Index, n²⁵^D 1.4205 - 1.4225
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité