Tributyle phosphate ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28726.291EA 68.6 EUR InStock
28726.291 28726.462
Tributyle phosphate ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Tributyle phosphate
Formule: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009436
Numéro CAS: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99,0 %
Appearance Clear liquid
Colouration Max. 50 APHA
Density (20/4) 0,975 --> 0,980
Refractive index (20°C) 1,423 --> 1,425
Water Max. 0,2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité