Phosphate de triéthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
139680010 139680025
ACRO139680010EA 110 EUR InStock
ACRO139680010 ACRO139680025
Phosphate de triéthyle 99%
Phosphate de triéthyle
Formule: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009077
Numéro CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité