Phosphate de triéthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Triéthylphosphate
EHERC17835500EA 52.4 EUR InStock
EHERC17835500
Phosphate de triéthyle
Phosphate de triéthyle
Formule: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00009077
Numéro CAS: 78-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité