L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Phosphate de triméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trimethylphosphate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
8.21184.0100EA 32.3 EUR InStock
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
Phosphate de triméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phosphate de triméthyle
Formule: C₃H₉O₄P
MW: 140.08 g/mol
Point d'ébullition: 197.2
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008348
Numéro CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -46 °C
Molar Mass 140.08 g/mol
Boiling Point 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.133 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.3967 (20 °C)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité