Phosphate de triphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08130.30 L08130.0B
L08130.30EA 34.7 EUR InStock
L08130.30 L08130.0B
Phosphate de triphényle ≥98%
Phosphate de triphényle
Purity: 98% CAS No.: 115-86-6 Molecular Formula: C18H15O4P Formula Weight: 326.29 Flash Point: 223°(433°F) Odour: Odourless Boiling Point: 247-250°/11mm Beilstein Reference: 1888236 Merck Reference: 14,9742 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003031
Formule: C₁₈H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 247…250 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 223 °C (433 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003031
Numéro CAS: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9742
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité