Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phosphate de triphényle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: TriphénylphosphateTPP

EHERC17893000EA 68.9 EUR InStock
EHERC17893000
Phosphate de triphényle
Phosphate de triphényle


Formule: C₁₈H₁₅O₄P
MW: 326,29 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 223 °C
Numéro MDL: MFCD00003031
Numéro CAS: 115-86-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité