Phosphate de triphényle étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: TriphénylphosphateTPP
442829.EA 32.4 EUR InStock
442829.
Phosphate de triphényle étalon analytique, Supelco®
Phosphate de triphényle
Formule: C₁₈H₁₅O₄P
MW: 326,29 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 223 °C
Numéro MDL: MFCD00003031
Numéro CAS: 115-86-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité