Phosphite de triéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
139691000 139695000 139690000
ACRO139691000EA 29.7 EUR InStock
ACRO139691000 ACRO139695000 139690000.
Phosphite de triéthyle 98%
Phosphite de triéthyle
Formule: C₆H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 156…158 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.965 g/cm³
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009084
Numéro CAS: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
ONU: 2323
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité