Antimoine (III) sulfure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
223595000 223591000
ACRO223595000EA 117 EUR InStock
ACRO223595000 ACRO223591000
Antimoine (III) sulfure 98%
Antimoine (III) sulfure
Formule: S₃Sb₂
MW: 339,72 g/mol
Point d'ébullition: 1150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011217
Numéro CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité