Arsenic (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Arsenic trisulphide, Disrsenic trisulphide
41980.06 41980.14
41980.06EA 133 EUR InStock
41980.06 41980.14
Arsenic (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Arsenic (III) sulfure
Purity: 99.999% CAS No.: 1303-33-9 Molecular Formula: As2S3 Formula Weight: 246.03 Physical Form: 12mm & Down Fused Lump Density: 3.43 Melting Point: 300° Boiling Point: 707° Merck Reference: 14,806 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00003435
For vacuum deposition
Formule: As₂S₃
MW: 246,04 g/mol
Point d'ébullition: 707 °C
Point de fusion: 300 °C
Densité: 3.43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003435
Numéro CAS: 1303-33-9
EINECS: 215-117-4
ONU: 1557
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,806
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité