Bismuth (III) sulfure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dibismuth trisulphide
35834.18 35834.30
35834.18EA 187 EUR InStock
35834.18 35834.30
Bismuth (III) sulfure ≥99.9% (base métaux)
Bismuth (III) sulfure
Purity: 99.9% CAS No.: 1345-07-9 Molecular Formula: Bi2S3 Formula Weight: 514.15 Physical Form: Chunks/Crystals Density: 7.7 Appearance: Brown/black MDL No.: MFCD00014204
Formule: Bi₂S₃
MW: 514,16 g/mol
Point de fusion: 763 °C
Densité: 7.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014204
Numéro CAS: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Merck Index: 12,01329
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité