Méthylphosphonate de diéthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
333680050 333680250
ACRO333680050EA 75.6 EUR InStock
ACRO333680050 ACRO333680250
Méthylphosphonate de diéthyle 96%
Méthylphosphonate de diéthyle
Formule: C₅H₁₃O₃P
MW: 152,13 g/mol
Point d'ébullition: 78…81 °C (15 mmHg)
Densité: 1,0406 g/cm³ (30 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00009813
Numéro CAS: 683-08-9
EINECS: 211-667-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité