Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium

Fournisseur: Molekula

MOLE20583883-100GEA 0 EUR InStock
MOLE20583883-100G
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium


Formule: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
MW: 399,31 g/mol
Point de fusion: 249…251 °C
Numéro MDL: MFCD00011855
Numéro CAS: 1779-51-7
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/56/2296356.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité