Bromure de (1-hexyl)triphénylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.42007.0025EA 83.9 EUR InStock
8.42007.0025
Bromure de (1-hexyl)triphénylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure de (1-hexyl)triphénylphosphonium
Formule: H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br
MW: 427,36 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Numéro MDL: MFCD00011860
Numéro CAS: 4762-26-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/52/2299652.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 174 g/l (20 °C)
Melting Point 198 - 203 °C
Molar Mass 427.37 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité