Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyltriphenylphosphonium bromide
119040250 119041000 119045000
ACRO119040250EA 29.2 EUR InStock
ACRO119040250 ACRO119041000 ACRO119045000
Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium 98%
Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371,26 g/mol
Point de fusion: 206.5…208.5 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011838
Numéro CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206.5 to 208.5 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité