Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyltriphenylphosphonium bromide
B23096.14 B23096.22 B23096.36
B23096.14EA 30.9 EUR InStock
B23096.14 B23096.22 B23096.36
Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 1530-32-1 Molecular Formula: C20H20BrP Formula Weight: 371.26 Flash Point: 200°(392°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3599630 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011838
Formule: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371,26 g/mol
Point de fusion: 206…210 °C
Point d'éclair: >200 °C (392 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011838
Numéro CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité