Oxyde de trioctylphosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
A11062.14 A11062.22 A11062.36
A11062.14EA 47.3 EUR InStock
A11062.14 A11062.22 A11062.36
Oxyde de trioctylphosphine ≥98%
Oxyde de trioctylphosphine
Purity: 98% CAS No.: 78-50-2 Molecular Formula: C24H51OP Formula Weight: 386.65 Flash Point: 252°(486°F) Odour: Odourless Boiling Point: 212-213°/0.3mm Beilstein Reference: 1796648 MDL No.: MFCD00002083
Formule: C₂₄H₅₁OP
MW: 386,64 g/mol
Point d'ébullition: 212…213 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 52…57 °C
Densité: 0.88
Point d'éclair: 252 °C (486 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002083
Numéro CAS: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité