Tributylphosphine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
139341000 139345000
ACRO139341000EA 77.8 EUR InStock
ACRO139341000 ACRO139345000
Tributylphosphine 95%
Tributylphosphine
Formule: C₁₂H₂₇P
Point d'ébullition: 240…242 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009462
Numéro CAS: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
ONU: 3254
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité