Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 76 EUR InStock
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium 98%
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BF₄N
Point de fusion: 156…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011634
Numéro CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité