Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetrylammonium tetrafluoroborate
A10211.06 A10211.18 A10211.22 A10211.30
A10211.06EA 25.9 EUR InStock
A10211.06 A10211.18 A10211.22 A10211.30
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium ≥99%
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium
Purity: 99% CAS No.: 429-06-1 Molecular Formula: C8H20BF4N Formula Weight: 217.06 Melting Point: 370-380° dec. Beilstein Reference: 3917638 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011827
Formule: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217,06 g/mol
Point de fusion: 370…380 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011827
Numéro CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité