Tétraméthylammonium tétrafluoroborate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetramethylammoniumtetrafluoroborate
A17436.14 A17436.06 A17436.22
A17436.14EA 98.2 EUR InStock
A17436.14 A17436.06 A17436.22
Tétraméthylammonium tétrafluoroborate ≥97%
Tétraméthylammonium tétrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 661-36-9 Molecular Formula: (CH3)4NBF4 Formula Weight: 160.95 Melting Point: 417-419° Beilstein Reference: 3715404
Formule: C₄H₁₂BF₄N
MW: 160,95 g/mol
Point de fusion: 417…419 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011745
Numéro CAS: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité