Tétraméthylammonium tétrafluoroborate
Danger
Synonyms: Tetramethylammoniumtetrafluoroborate
007410-25G 007410-100G
FLUO007410-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007410-25G FLUO007410-100G
Tétraméthylammonium tétrafluoroborate
Tétraméthylammonium tétrafluoroborate
Formule: C₄H₁₂BF₄N
MW: 160,95 g/mol
Point de fusion: 418 °C
Numéro MDL: MFCD00011745
Numéro CAS: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité