Cetrimonium bromure
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: N-Cétyl-N,N,N,-triméthylammonium bromureCétyltriméthylammonium bromureCTAB
A6284.0500EA 173 EUR InStock
A6284.0500
Cetrimonium bromure
Cetrimonium bromure
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364,45 g/mol
Point de fusion: 237…243 °C
Point d'éclair: 244 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00011772
Numéro CAS: 57-09-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité