Bromure de tétrabutylphosphonium
Fournisseur: Molekula
MOLE75425740-100GEA 0 EUR InStock
MOLE75425740-100G
Bromure de tétrabutylphosphonium
Bromure de tétrabutylphosphonium
Formule: C₁₆H₃₆BrP
MW: 339,34 g/mol
Point de fusion: 95…101 °C
Numéro MDL: MFCD00011853
Numéro CAS: 3115-68-2
ONU: 3464
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité