Bromure de tétrahexylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tétrahexylammonium bromure
A11372.18EA 170 EUR InStock
A11372.18 A11372.09 A11372.30
Bromure de tétrahexylammonium ≥98%
Bromure de tétrahexylammonium
Formule: C₂₄H₅₂BrN
MW: 434,59 g/mol
Point de fusion: ∼ 95…100 °C
Densité: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011858
Numéro CAS: 4328-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité