Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de tétraméthylammonium

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Tétraméthylammonium bromure

MOLE38302697-100GEA 0 EUR InStock
MOLE38302697-100G
Bromure de tétraméthylammonium
Bromure de tétraméthylammonium


Formule: C₄H₁₂BrN
MW: 154,05 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011626
Numéro CAS: 64-20-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité