Bromure de tétraméthylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Tétraméthylammonium bromure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
87708-10GEA 313 EUR InStock
87708-10G
Bromure de tétraméthylammonium, Supelco®
Bromure de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂BrN
MW: 154,05 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011626
Numéro CAS: 64-20-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité