Bromure de tétraméthylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17907.03 A17907.06
A17907.03EA 72.7 EUR InStock
A17907.03 A17907.06
Bromure de tétraméthylphosphonium ≥98%
Bromure de tétraméthylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 4519-28-2 Molecular Formula: (CH3)4PBr Formula Weight: 171.03 MDL No.: MFCD00011802
Formule: C₄H₁₂BrP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011802
Numéro CAS: 4519-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité