Bromure de tétraoctylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Tétraoctylammonium bromure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
87994-5GEA 225 EUR InStock
87994-5G
Bromure de tétraoctylammonium, Supelco®
Bromure de tétraoctylammonium
Formule: C₃₂H₆₈BrN
MW: 546,8 g/mol
Point de fusion: ~ 96 °C
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00011863
Numéro CAS: 14866-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité