Bromure de tétrapentylammonium 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO221481000EA 439 EUR InStock
ACRO221481000 ACRO221480250 ACRO221480050
Bromure de tétrapentylammonium 99+%
Bromure de tétrapentylammonium
Formule: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,48 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011856
Numéro CAS: 866-97-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité